Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PF 3084014 hydrobromide
Beskrivning
PF 3084014 hydrobromide is a potent γ-secretase inhibitor (IC50 values are 1.2 and 6.2 nM in whole cell and cell-free assays, respectively). Reduces Aβ in brain, CSF and plasma in mice and guinea pigs.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | (2 S)-2-[[(2 S)-6,8-Difluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenyl]amino]-N-[1-[2-[(2,2-dimethylpropyl)amino]-1,1-dimethylethyl]-1 H-imidazol-4-yl]pentanamide dihydrobromide |
| CAS | 1962925-29-6 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | gamma-Secretase |
| Molekylær formel | C27H41F2N5O.HBr |
| Formel vægt | 651.47 |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?