Få mere at vide
PF-2771, MedChemExpress
Beskrivelse
PF-2771 is a potent and selective centromere protein E (CENP-E) inhibitor, inhibiting CENP-E motor activity with an IC50 of 16.1 nM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF-2771 |
| CAS | 2070009-55-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H36ClN5O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (57.75 mM) |
| SMIL | ClC1=CC(C(N[C@@H](CC2=CC=C(C3=CN(C)C(C(C)=O)=N3)C=C2)CNC(CN(C)C)=O)=O)=CC=C1OC(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 554.08 |
| Formel vægt | 554.08 |
| Vis mere |