Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PF 184
Beskrivelse
Potent and selective IKKβ inhibitor (IC50 = 37 nM). Displays selectivity over 85 other kinases. Inhibits IL-1β-induced TNF-α production in a steroid-insensitive in vitro model of oxidative stress.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF 184 |
| CAS | 1187460-81-6 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C32H32ClFN6O4 |
| Formel vægt | 619.09 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 619.094 |