Få mere at vide
PF-06928215, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497537
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16497537 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16497537 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY1141825mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress PF-06928215 is a cGAS (cyclic GMP-AMP Synthase) inhibitor with an IC50 of 4.9 μμ. PF-06928215 has a high binding affinity of 0.2 μM (Kd).
PF-06928215 is a cGAS (cyclic GMP-AMP Synthase) inhibitor with an IC50 of 4.9 μμ. PF-06928215 has a high binding affinity of 0.2 μM (Kd).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PF-06928215
CAS 2378173-15-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H20N4O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (87.62 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC(C2=CC=CC=C2)=NC3=C(C(N[C@H]4CCCC[C@H]4C(O)=O)=O)C=NN13
Molekylvægt (g/mol) 380.4
Formel vægt 380.4
Procent renhed 96.4%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation