Få mere at vide
PF-06869206, MedChemExpress
Beskrivelse
PF-06869206 is an orally bioavailable selective inhibitor of the sodium-phosphate cotransporter NaPi2a (SLC34A1) with an IC50 of 380 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF-06869206 |
| CAS | 2227425-05-8 |
| Farve | Light Nude |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H14ClF3N4O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (266.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC1=C(C)NC2=C(N3C[C@@H](CO)OCC3)C(C#N)=C(C(F)(F)F)N=C21 |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.75 |
| Formel vægt | 374.75 |
| Vis mere |