missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PF-06747711, MedChemExpress

Artikelnummer. 16457397
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16457397 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16457397 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112706

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PF-06747711 is a potent, selective, and orally active retinoic acid receptor-related orphan C2 (RORC2, also known as RORγt) inverse agonist, with an IC50 of 4.1 nM. Anti-skin inflammatory activity.

PF-06747711 is a potent, selective, and orally active retinoic acid receptor-related orphan C2 (RORC2, also known as RORγt) inverse agonist, with an IC50 of 4.1 nM. Anti-skin inflammatory activity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PF-06747711
CAS 1892576-58-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H26F3N5O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 41.67 mg/mL (83.76 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CN=C(N(C)C=C2C3CCN(C(C(C)C)=O)CC3)C2=C1C(F)(F)F)C4=CC=CC(C#N)=C4
Molekylvægt (g/mol) 497.51
Formel vægt 497.51
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.