missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
PF 06650833
Beskrivelse
PF 06650833 is a potent and selective IRAK4 inhibitor (IC50 = 2 nM). Inhibits LPS-induced TNF-α secretion in vivo. Orally bioavailable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[[(2S,3S,4S)-3-Ethyl-4-fluoro-5-oxo-2-pyrrolidinyl]methoxy]-7-methoxy-6-isoquinolinecarboxamide |
| CAS | 1817626-54-2 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C18H20FN3O4 |
| Formel vægt | Observed MW: 361.37 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?