missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ PF 06465469
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30001571
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001571 50 mg
30001555 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001571 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4710/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent ITK inhibitor; also inhibits BTK

Potent inhibitor of interleukin-2 inducible T cell kinase (ITK) (IC50 = 2 nM). Also exhibits inhibitory activity against Bruton's tyrosine kinase (BTK) (IC50 = 2 nM). Displays nanomolar potencies in a cell-based IP1 assay and human whole blood assay (IC50 values are 31 and 48 nM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1407966-77-1
Molekylær formel C30H33N7O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PF 06465469
Mængde 50 mg
Formel vægt 523.63
Renhed >95%
Molekylvægt (g/mol) 523.641
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.