Få mere at vide
PF-06409577, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493888
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16493888 10 mg -
16440257 50 mg -
16432896 25 mg 25mg
16426617 5 mg -
16404936 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493888 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103683
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress PF-06409577 is a potent and selective allosteric activator of AMPK α1β1γ1 isoform with an EC50 of 7 nM.
PF-06409577 is a potent and selective allosteric activator of AMPK α1β1γ1 isoform with an EC50 of 7 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PF-06409577
CAS 1467057-23-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H16ClNO3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (292.58 mM)
SMIL O=C(C1=CNC2=C1C=C(C3=CC=C(C4(O)CCC4)C=C3)C(Cl)=C2)O
Molekylvægt (g/mol) 341.79
Formel vægt 341.79
Procent renhed 98.12%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism