missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
PF-06380101, MedChemExpress
Beskrivelse
PF-06380101 (Aur0101), an auristatin microtubule inhibitor, is a cytotoxic Dolastatin 10 analogue. PF-06380101 (Aur0101) shows excellent potencies in tumor cell proliferation assays and differential ADME properties when compared to other synthetic auristatin analogues that are used in the preparation of ADCs.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF-06380101 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1436391-86-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C39H62N6O6S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Aur0101 Auristatin-0101 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 65 mg/mL (87.48 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?