Få mere at vide
PF-06305591, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437557
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16437557 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16437557 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY114301
MedChemExpress PF-06305591 is a potent and highly selective voltage gated sodium channel NaV1.8 blocker, with an IC50 of 15 nM. An excellent preclinical in vitro ADME and safety profile.
PF-06305591 is a potent and highly selective voltage gated sodium channel NaV1.8 blocker, with an IC50 of 15 nM. An excellent preclinical in vitro ADME and safety profile.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PF-06305591
Fysisk form Powder
CAS 1449473-97-5
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H22N4O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (182.24 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(NC([C@H]([C@@H](C)C(N)=O)N)=N2)C2=C1
Molekylvægt (g/mol) 274.36
Formel vægt 274.36
Procent renhed 99.0%