Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PF 06273340
Beskrivelse
PF 06273340 is a potent and selective pan-Trk inhibitor (IC50 values are 1, 2 and 6 nM for Trk C, B and A, respectively). Selective for Trk over a panel of ion channels, receptors and other enzymes. Peripherally restricted. Exhibits efficacy in a rodent model of inflammatory pain. Orally bioavailable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF 06273340 |
| CAS | 1402438-74-7 |
| Synonym | N-[5-[[2-Amino-7-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl]carbonyl]-3-pyridinyl]-5-chloro-2-pyridineacetamide |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighed | Soluble to 100mM in DMSO |
| Molekylær formel | C23H22ClN7O3 |
| Formel vægt | 479.93 |
| Fysisk form | Solid |
| Farve | Orange |
| Produkttype | Bioactive Small Molecule |
| Vis mere |
For Research Use Only.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?