missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PF 05190457

Beskrivelse
PF 05190457 is a high affinity and selective ghrelin receptor inverse agonist (Kd = 3 nM). Exhibits selectivity for ghrelin receptors over a panel of other targets. Increases intracellular Ca2+ concentration in and insulin secretion from human islets in vitro. Increases gastric afferent nerve activity in a rat ex vivo stomach preparation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-[(1R)-2,3-Dihydro-5-(6-methyl-4-pyrimidinyl)-1H-inden-1-yl]-2,7-diazaspiro[3,5]non-7-yl]-2-(2-methylimidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)ethanone |
| CAS | 1334782-79-4 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylær formel | C29H32N6OS |
| Formel vægt | Observed MW: 512.67 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?