Få mere at vide
PF-05180999, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494428
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494428 10 mg
16493076 25 mg
16440747 50 mg
16427157 5 mg
16405326 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494428 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111371
MedChemExpress PF-05180999 (PF-999) is a phosphodiesterase 2A (PDE2A) inhibitor, with an IC50 of 1.6 nM.
PF-05180999 (PF-999) is a phosphodiesterase 2A (PDE2A) inhibitor, with an IC50 of 1.6 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PF-05180999
CAS 1394033-54-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H17F3N8
Mængde 10 mg
Synonym PF-999
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (120.66 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=NC(C2=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=N3)N(C)N=C2)=C4N1N=CN=C4N5CCC5
Molekylvægt (g/mol) 414.39
Formel vægt 414.39
Procent renhed 98.93%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation