missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ PF 05089771
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18797418
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18797418 50 mg
18709248 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18797418 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5931/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective Nav1.7 channel blocker

PF 05089771 is a potent and selective Nav1.7 channel blocker (IC50 = 8, 11 and 171 nM for mouse, human and rat Nav1.7, respectively). Exhibits selectivity for Nav1.7 over other Nav1 channels (IC50 values are 0.11, 0.16, 0.85, 10, 11 and 25 μM for Nav1.2, Nav1.6, Nav1.1, Nav1.4, Nav1.3 and Nav1.5, respectively). Also exhibits selectivity over a panel of 81 other ion channels, receptors, enzymes and transporters. Blocks spontaneous firing of inherited erythromelalgia (IEM)-derived iPSC sensory neurons in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[2-(3-Amino-1H-pyrazol-4-yl)-4-chlorophenoxy]-5-chloro-2-fluoro-N-4-thiazolylbenzenesulfonamide tosylate
CAS 1430806-04-4
Mængde 50 mg
Mål Voltage-gated Sodium Channel Blockers
Molekylær formel C18H12Cl2FN5O3S2.C7H8O3S
Formel vægt 672.56
Renhed >98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.