Få mere at vide
PF-05085727, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483698
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483698 10 mg 10mg
16476437 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16483698 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY102050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress PF-05085727 is a potent, selective and brain penetrant inhibitor of cGMP-dependent PDE2A (IC50=2 nM). PF-05085727 inhibits PDE2A >4,000-fold selectivity over PDE1 and PDE3-11.
PF-05085727 is a potent, selective and brain penetrant inhibitor of cGMP-dependent PDE2A (IC50=2 nM). PF-05085727 inhibits PDE2A >4,000-fold selectivity over PDE1 and PDE3-11.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PF-05085727
CAS 1415637-72-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H18F3N7
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (151.19 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN1C2=NC=NC(N3CCC3)=C2C(C4=C(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5)N(C)N=C4)=N1
Molekylvægt (g/mol) 413.4
Formel vægt 413.4
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation