missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PF-04979064, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485727
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485727 5 mg -
16479556 50 mg -
16472988 10 mg -
16432576 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16485727 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100398

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PF-04979064 is a potent and selective PI3K/mTOR dual kinase inhibitor with Kis of 0.13 nM and 1.42 nM for PI3Kα and mTOR, respectively.

PF-04979064 is a potent and selective PI3K/mTOR dual kinase inhibitor with Kis of 0.13 nM and 1.42 nM for PI3Kα and mTOR, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PF-04979064
CAS 1220699-06-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H26N6O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (22.40 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1C2CCN(C([C@@H](O)C)=O)CC2)N(C)C3=C1C4=NC(C5=CC=C(C)N=C5)=CC=C4N=C3
Molekylvægt (g/mol) 446.5
Formel vægt 446.5
Procent renhed 99.83%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.