Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PF 04885614
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001603
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30001603 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30001603 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4916/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Potent and selective NaV1.8 channel blocker; active in vivo
Potent NaV1.8 inhibitor (IC50 = 53 nM for human NaV1.8 channel). Exhibits selectivity for hNaV1.8 over hNaV1.6, hNaV1.7, hNaV1.1, hNaV1.2 and hNaV1.5 (IC50 values are 4.2, 7.0, 11, 16 and 27 μM respectively). Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1480833-70-2
Molekylær formel C13H14F3N3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PF 04885614
Mængde 10 mg
Formel vægt 285.26
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 285.27