Få mere at vide
PF-04620110, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498187
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16498187 5 mg 5mg
16445478 10 mg -
16436066 100 mg -
16411657 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16498187 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13009
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress PF-04620110 is a potent, selective and orally bioavailable diglyceride acyltransferase-1 (DGAT-1) inhibitor with an IC50 of 19 nM.
PF-04620110 is a potent, selective and orally bioavailable diglyceride acyltransferase-1 (DGAT-1) inhibitor with an IC50 of 19 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PF-04620110
CAS 1109276-89-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H24N4O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (31.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C[C@@H]1CC[C@H](CC1)C2=CC=C(C=C2)N3CCOC4=NC=NC(N)=C4C3=O)O
Molekylvægt (g/mol) 396.44
Formel vægt 396.44
Procent renhed 99.3%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism