Få mere at vide
PF 04531083, MedChemExpress
Beskrivelse
PF 04531083 is a selective NaV1.8 blocker, and used for the research of neuropathic/inflammatory pain.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF 04531083 |
| CAS | 1079400-07-9 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H16ClN5O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (349.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC1=CC=C(OC)C=C1C2=C(N=C(NC(C3=CC=NN3C)=O)C=C2)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 357.79 |
| Formel vægt | 357.79 |
| Vis mere |