missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ PF 04449913 maleate
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18786806
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18786806 5 mg
18709316 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18786806 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6538/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent Smo antagonist

PF 04449913 maleate is a potent Smo antagonist (IC50 = 5 nM). Attenuates the leukemia-initiation potential of AML cells in a serial transplantation mouse model. Also eliminates self-propagation capacity of AML cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-((2R,4R)-2-(1H-Benzimidazol-2-yl)-1-methylpiperidin-4-yl)-3-(4-cyanophenyl)urea maleate salt
CAS 2030410-25-2
Synonym glasdegib, PF-913
Mængde 5 mg
Molekylær formel C21H22N6O.C4H4O4
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.