Få mere at vide
PF-04447943, MedChemExpress
Beskrivelse
PF-04447943 is a potent inhibitor of human recombinant PDE9A (IC50=12 nM) with >78-fold selectivity, respectively, over other PDE family members (IC50>1000 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF-04447943 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1082744-20-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H25N7O2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 54.6 mg/mL (138.07 mM) |
| SMIL | O=C1C2=C(N(C3CCOCC3)N=C2)N=C([C@@H]4CN(CC5=NC=CC=N5)C[C@H]4C)N1 |
| Vis mere |