Få mere at vide
PF 04418948, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-fluorobenzoyl)-3-[(6-methoxynaphthalen-2-yl)oxymethyl]azetidine-3-carboxylic acid |
| CAS | 1078166-57-0 |
| Molekylær formel | C23 H20 F N O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | PF 04418948 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20FNO5/c1-29-19-8-4-17-11-20(9-5-16(17)10-19)30-14-23(22(27)28)12-25(13-23)21(26)15-2-6-18(24)7-3-15/h2-11H,12-14H2,1H3,(H,27,28) |
| SMIL | COc1ccc2cc(OCC3(CN(C3)C(=O)c4ccc(F)cc4)C(=O)O)ccc2c1 |
| IUPAC navn | 1-(4-fluorobenzoyl)-3-[(6-methoxynaphthalen-2-yl)oxymethyl]azetidine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.407 |
| Formel vægt | 409.133 |