Få mere at vide
PF-04217903, MedChemExpress
Beskrivelse
PF-04217903 is a potent ATP-competitive c-Met kinase inhibitor with Ki of 4.8 nM for human c-Met. PF-04217903 shows more than 1,000-fold selectivity relative to 208 kinases. Antiangiogenic properties.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF-04217903 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 956905-27-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H16N8O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20 mg/mL (53.71 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | OCCN1N=CC(C2=NC3=C(N=C2)N=NN3CC4=CC5=CC=CN=C5C=C4)=C1 |
| Vis mere |