Få mere at vide
PF-03814735, MedChemExpress
Beskrivelse
PF-03814735 is a potent, orally available, ATP-competitive and reversible aurora A and aurora B inhibitor with IC50s of 0.8 and 0.5 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PF-03814735 |
| CAS | 942487-16-3 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H25F3N6O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.76 mM) |
| SMIL | O=C(CNC(C)=O)N1[C@@H]2C3=C(C=C(NC4=NC(NC5CCC5)=C(C(F)(F)F)C=N4)C=C3)[C@H]1CC2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 474.48 |
| Formel vægt | 474.48 |
| Vis mere |