missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PF-01247324, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493338
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493338 10 mg -
16466067 5 mg -
16462726 25 mg -
16454586 100 mg -
16449876 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16493338 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101383

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PF-01247324 is a selective and orally bioavailable Nav1.8 channel blocker with an IC50 of 196 nM for recombinant human Nav1.8 channel.

PF-01247324 is a selective and orally bioavailable Nav1.8 channel blocker with an IC50 of 196 nM for recombinant human Nav1.8 channel.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PF-01247324
CAS 875051-72-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H10Cl3N3O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (90.74 mM)
SMIL O=C(C1=NC(N)=C(C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2Cl)C=C1)NC
Molekylvægt (g/mol) 330.6
Formel vægt 330.6
Procent renhed 99.42%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.