missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pexidartinib Hydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 30409482
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409482 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409482 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP29364010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pexidartinib Hydrochloride
CAS 2040295-03-0
Molekylær formel C20 H15 Cl F3 N5 . Cl H
Mængde 10 mg
Synonym Pexidartinib Hydrochloride Salt, 3-Pyridinemethanamine','N-[5-[(5-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methyl]-2-pyridinyl]-6-(trifluoromethyl)-','hydrochloride (1:1), N-[5-[(5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methyl]-2-pyridinyl]-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinemethanamine monohydrochlo
InChI formel InChI=1S/C20H15ClF3N5.ClH/c21-15-6-16-14(10-28-19(16)29-11-15)5-12-2-4-18(26-7-12)27-9-13-1-3-17(25-8-13)20(22,23)24;/h1-4,6-8,10-11H,5,9H2,(H,26,27)(H,28,29);1H
SMIL Cl.FC(F)(F)c1ccc(CNc2ccc(Cc3c[nH]c4ncc(Cl)cc34)cn2)cn1
IUPAC navn 5-[(5-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methyl]-N-[[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methyl]pyridin-2-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 454.276
Formel vægt 453.073
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.