Få mere at vide
Novus Biologicals™ PEX10 Antibody Blocking Peptide
Artikelnummer. 18315283 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.05 mg
Artikelnummer. 18315283
Brand: Novus Biologicals™ NBP318137PEP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Blocking Peptied
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 0.2 mg/ml
Til brug med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin
Gen-id (Entrez) 5192
Mængde 0.05 mg
Opbevaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias NALD, peroxin 10, Peroxin-10, peroxisomal biogenesis factor 10MGC1998, Peroxisome assembly protein 10, RING finger protein 69, RNF69peroxisome biogenesis factor 10
Gen symbol PEX10
Forskningskategori Zinc Finger
Protein PEX10