Få mere at vide
PEX10 Antibody [Alexa Fluor« 532], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498764 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498764 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498764 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335707AF532
Rabbit Polyclonal Antibody
PEX10 Polyclonal antibody specifically detects PEX10 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen PEX10
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 532
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias NALD, peroxin 10, Peroxin-10, peroxisomal biogenesis factor 10MGC1998, Peroxisome assembly protein 10, RING finger protein 69, RNF69peroxisome biogenesis factor 10
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 10-160 of human PEX10 (NP_002608.1).,, Sequence:, EVIRAAQKDEYYRGGLRSAAGGALHSLAGARKWLEWRKEVELLSDVAYFGLTTLAGYQTLGEEYVSIIQVDPSRIHVPSSLRRGVLVTLHAVLPYLLDKALLPLEQELQADPDSGRPLQGSLGPGGRGCSGARRWMRHHTATLTEQQRRAL
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Zinc Finger
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 5192
Målarter Human, Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG