Få mere at vide
IKA™ PETTE Vario Pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16248481 Shop alle IKA produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 2μ L
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16248481
Brand: IKA™ 0020011217
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En ergonomisk følelse kombineret med kompromisløs præcis ydeevne: de IKA single fix og vario pipetter kan bruges til mange applikationer i det moderne laboratorium.
  • Farvekodning forenkler det hurtige valg af en passende pipette.
  • Modstandsdygtighed over for slag, UV og kemikalier sikrer, at spidskeglen giver langsigtet pålidelig dosering.
  • PETTE fixed og vario er fuldt autoklaverbare og sikrer derfor nem sterilisering for at garantere fejlfri, præcis og sikker drift.
Ergonomisk design:
  • IKA pipetter leveres inklusive udskiftelige greb i forskellige former og materialer.
  • Passer garanteret godt i håndfladen.
  • Minimale friktions- og fjederkræfter sikrer også dosering med ergonomisk håndtering uden besvær.
  • Pipettespidsen kan frigives uanset håndpositionen, mens lydstyrkejusteringen er sikkert låst.
Holdbar konstruktion:
  • Spidskeglen og stemplet er belagt med en højkvalitets diamantlignende carbon (DLC).
  • Funktionelt og minimalistisk design garanterer særligt robuste pipetter, der på lang sigt måler pålideligt dag for dag.
Et stort display:
  • Displayet viser de indstillede lydstyrker med letlæselige tegn. Den dybe position tillader også læsning under pipettering uden at ændre håndpositionen.
Brugervenlig kalibrering:
  • De IKA software, der bruges til planlægning, udførelse og registrering af kalibreringstests for PETTE fixed og vario, er særligt brugervenlig.
Enkel vedligeholdelse og justering:
  • Volumenenheden med stempel og tætning kan skilles ad og rengøres med få enkle trin. Hvis justering er nødvendig, kan det gøres uden yderligere værktøj.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grøn
Model- Vario 500 til 5000μ L
Antal kanaler 1
Produktlinje PETTE
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 5 ml
Temperatur (metrisk) Drift 5 til 40° C
Dimensioner (L x B x H) 63 x 30 x 219 mm
Længde (engelsk) 2,5 tommer
Længde (metrisk) 63 mm
Bredde (engelsk) 1,2 tommer
Bredde (metrisk) 30 mm
Højde (engelsk) 8,6 tommer
Højde (metrisk) 219 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Vægt (metrisk) 0.099 kg