Få mere at vide
IKA™ PETTE Vario Pipetter
Shop alle IKA produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 2μ L
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Farvekodning forenkler det hurtige valg af en passende pipette.
- Modstandsdygtighed over for slag, UV og kemikalier sikrer, at spidskeglen giver langsigtet pålidelig dosering.
- PETTE fixed og vario er fuldt autoklaverbare og sikrer derfor nem sterilisering for at garantere fejlfri, præcis og sikker drift.
- IKA pipetter leveres inklusive udskiftelige greb i forskellige former og materialer.
- Passer garanteret godt i håndfladen.
- Minimale friktions- og fjederkræfter sikrer også dosering med ergonomisk håndtering uden besvær.
- Pipettespidsen kan frigives uanset håndpositionen, mens lydstyrkejusteringen er sikkert låst.
- Spidskeglen og stemplet er belagt med en højkvalitets diamantlignende carbon (DLC).
- Funktionelt og minimalistisk design garanterer særligt robuste pipetter, der på lang sigt måler pålideligt dag for dag.
- Displayet viser de indstillede lydstyrker med letlæselige tegn. Den dybe position tillader også læsning under pipettering uden at ændre håndpositionen.
- De IKA software, der bruges til planlægning, udførelse og registrering af kalibreringstests for PETTE fixed og vario, er særligt brugervenlig.
- Volumenenheden med stempel og tætning kan skilles ad og rengøres med få enkle trin. Hvis justering er nødvendig, kan det gøres uden yderligere værktøj.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Model- | Vario 2 til 200μ L |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | PETTE |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Pipette |
| Volumen (metrisk) | 20 til 200 μL |
| Temperatur (metrisk) Drift | 5 til 40° C |
| Dimensioner (L x B x H) | 63 x 30 x 248 mm |
| Vis mere |