Få mere at vide
IKA™ PETTE MicroKit A
Artikelnummer. 17513606 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
Variabel
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17513606 Variabel
1 options
Artikelnummer. 17513606 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0010007638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5340.00 DKK
    4475.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 864.10 DKK
    16% Slukket
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
De IKA PETTE MicroKit A er en startvenlig pipettepakke, perfekt til ethvert molekylært laboratorium, der beskæftiger sig med lave volumener og biovidenskabelig forskning.
  • Pakken består af tre enkeltkanalspipetter med variabel volumen i mikrovolumenområdet, et gratis stativ, der kan rumme op til tre pipetter og to pipettespidskasser. Dette gør det til en bekvem startpakke for forskere.
  • Funktioner:
    • Mekaniske luftpudepipetter fremstillet i Tyskland
    • Fuldt automatiseret kalibrering af robotter
    • Lydstyrkelåsefunktion for at forhindre utilsigtede lydstyrkeændringer
    • Stort og tydeligt display
    • Ergonomisk og letvægtspipette med lav pipettering og spidsudstødningskræfter for at reducere belastning og træthed
    • Holdbar og robust konstruktion ved hjælp af højkvalitets UV-resistente og kemikaliebestandige materialer
    • Fuldt autoklaverbar for at sikre sterilitet og overholdelse af strenge laboratoriestandarder
    • Maksimal brugerkomfort med værktøjsløs adskillelse og kalibreringsjustering for regelmæssig vedligeholdelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pipette med luftfortrængningsstempel
Autoklaverbar Autoklaverbar
Antal kanaler 1
Produktlinje PETTE
Sterilitet Steril
Type Pipettepakke
Volumen (metrisk) Variabel
Inkluderer Tre enkeltkanalspipetter med variabel volumen i mikrovolumenområdet, et gratis stativ, der kan rumme op til tre pipetter, og to pipettespidsbokse