Få mere at vide
IKA™ PETTE fix
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16298481 Shop alle IKA produkter
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
200μ l
250μ L
500 μl
1000 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16298481
Brand: IKA™ 0020011222
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En ergonomisk følelse kombineret med kompromisløs præcis ydeevne: de IKA single fix og vario pipetter kan bruges til mange applikationer i det moderne laboratorium.
En ergonomisk følelse kombineret med kompromisløs præcis ydeevne: de IKA single fix og vario pipetter kan bruges til mange applikationer i det moderne laboratorium.
  • Farvekodning forenkler det hurtige valg af en passende pipette.
  • Modstandsdygtighed over for slag, UV og kemikalier sikrer, at spidskeglen giver langsigtet pålidelig dosering.
  • PETTE fix og vario er fuldt autoklaverbare og sikrer derfor nem sterilisering for at garantere fejlfri, præcis og sikker drift.
Ergonomisk design
  • IKA pipetter leveres inklusive udskiftelige greb i forskellige former og materialer.
  • Passer garanteret godt i håndfladen.
  • Minimale friktions- og fjederkræfter sikrer også dosering med ergonomisk håndtering; uden nogen indsats.
  • Pipettespidsen kan frigives uanset håndpositionen, mens lydstyrkejusteringen er sikkert låst.
Holdbar konstruktion
  • Spidskeglen og stemplet er belagt med en højkvalitets diamantlignende carbon (DLC).
  • Funktionelt og minimalistisk design garanterer særligt robuste pipetter, der på lang sigt måler pålideligt dag for dag.
Et stort display
  • Displayet viser de indstillede lydstyrker med letlæselige tegn. Den dybe position tillader også læsning under pipettering uden at ændre håndpositionen.
Brugervenlig kalibrering
  • De IKA software, der bruges til planlægning, udførelse og registrering af kalibreringstests for PETTE fix og vario, er særligt brugervenlig.
Enkel vedligeholdelse og justering
  • Volumenenheden med stempel og tætning kan skilles ad og rengøres med få enkle trin. Hvis justering er nødvendig, kan det gøres uden yderligere værktøj.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- Ret 25μ L
Sterilitet Ikke-steril
Type Reparer og Vario Pipette
Volumen (metrisk) 25μ L
Temperatur (metrisk) Drift 5 til 40 °C
Længde (metrisk) 248 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Vægt (metrisk) 0.085 kg