Få mere at vide
IKA™ PETTE fix
Shop alle IKA produkter
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
200μ l
250μ L
500 μl
1000 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
En ergonomisk følelse kombineret med kompromisløs præcis ydeevne: de IKA single fix og vario pipetter kan bruges til mange applikationer i det moderne laboratorium.
- Farvekodning forenkler det hurtige valg af en passende pipette.
- Modstandsdygtighed over for slag, UV og kemikalier sikrer, at spidskeglen giver langsigtet pålidelig dosering.
- PETTE fix og vario er fuldt autoklaverbare og sikrer derfor nem sterilisering for at garantere fejlfri, præcis og sikker drift.
Ergonomisk design
- IKA pipetter leveres inklusive udskiftelige greb i forskellige former og materialer.
- Passer garanteret godt i håndfladen.
- Minimale friktions- og fjederkræfter sikrer også dosering med ergonomisk håndtering; uden nogen indsats.
- Pipettespidsen kan frigives uanset håndpositionen, mens lydstyrkejusteringen er sikkert låst.
Holdbar konstruktion
- Spidskeglen og stemplet er belagt med en højkvalitets diamantlignende carbon (DLC).
- Funktionelt og minimalistisk design garanterer særligt robuste pipetter, der på lang sigt måler pålideligt dag for dag.
Et stort display
- Displayet viser de indstillede lydstyrker med letlæselige tegn. Den dybe position tillader også læsning under pipettering uden at ændre håndpositionen.
Brugervenlig kalibrering
- De IKA software, der bruges til planlægning, udførelse og registrering af kalibreringstests for PETTE fix og vario, er særligt brugervenlig.
Enkel vedligeholdelse og justering
- Volumenenheden med stempel og tætning kan skilles ad og rengøres med få enkle trin. Hvis justering er nødvendig, kan det gøres uden yderligere værktøj.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | Ret 100μ L |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Reparer og Vario Pipette |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Temperatur (metrisk) Drift | 5 til 40 °C |
| Længde (metrisk) | 248 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 30 mm |
| Vægt (metrisk) | 0.085 kg |