missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Petroselinic acid, MedChemExpress
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
Beskrivelse
Petroselinic acid, a positional isomer of oleic acid, is isolated from the vegetable oil of Coriandrum sativum fruits.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Petroselinic acid |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 593-39-5 |
| Farve | Colorless |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H34O2 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (354.03 mM) |
| SMIL | CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCC(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.46 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion