Beskrivelse
- Kulbrinteolieindekskoncentration (som RIVM oliereferencestandard): max. 0,5 mg/L
- Totale toppe mellem n-decan (C10H22)& n-tetracontan (C40H82): max. 0,5 mg/L
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 64742-49-0 |
| Farve | Maks. 10 (APHA) |
| Mængde | 2.5 L |
| Rester efter fordampning | max. 5 ppm |
| MDL nummer | MFCD00081849 |
| FN nummer | 1268 |
| Vand | max. 0.05% |
| Synonym | Petroleum ether, Gasoline, Petrol |
| IUPAC navn | Petroleumsether |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.