Få mere at vide
Petroleumsether, TRC
Artikelnummer. 30421484
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
30421484 50 mL
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30421484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP29350550ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale UnleadedSuperGasolinePlus(unweathered)
CAS 8032-32-4
Mængde 50 mL
Synonym Ligroin, Painters' naphtha, Refined solvent naphtha, Skellysolve F, Skellysolve G, Varnish makers' and painters' naphtha, Benzoline, Canadol
SMIL O=C(C(F)(F)F)N(C)[Si](C)(C)C