Få mere at vide
Petroleumsether, teknisk, kogeområde 40-65 °C, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13297993 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Emballage:
Plast tromle
Artikelnummer. Mængde Emballage
13297993 5 L Plast tromle
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 13297993 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444290050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.00 DKK
    453.74 DKK / 5 L
    Spare 40.26 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 64742-49-0 | C6H14 | 86,178 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petroleum ether
CAS 64742-49-0
Tæthed 0.6500g/mL
Kogepunkt 40,0 °C til 65,0 °C
Flammepunkt −45 °C
Emballage Plast tromle
Molekylær formel C6H14
Brydningsindeks 1,3660 til 1,3710
MDL nummer MFCD00081849
Mængde 5 L
Specifik vægtfylde 0.65
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: blandet med absolut alkohol, benzen, kloroform, ether, kulstofdisulfid, kulstof, tetrachlorid og olier undtagen ricinusolie
InChI nøgle AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCC(C)C
IUPAC navn 2-methylpentan
Molekylvægt (g/mol) 86.178
PubChem CID 7892
Viskositet 0,45 mm2/s (25 °C)
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.