Få mere at vide
Petroleumsether, teknisk, kogeområde 100-140 °C, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13229532 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 L
Emballage:
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
25 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13229532 25 L Metal tromle 25 L
1 options
Artikelnummer. 13229532 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444360250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 DKK
    1298.53 DKK / 25 L
    Spare 286.47 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petroleum ether
CAS 64742-49-0, 111-65-9, 142-82-5, 108-87-2, 110-82-7, 73513-42-5
Smeltepunkt -30,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7400g/mL
Kogepunkt 100,0 °C til 140,0 °C
Flammepunkt 2 °C
Lugt Petroleumsdestillater
Emballage Metal tromle
Brydningsindeks 1,4030 til 1,4080
MDL nummer MFCD00081849
Mængde 25 L
FN nummer UN1268
Specifik vægtfylde 0.74
Synonym Naphtha (petroleum)
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
IUPAC navn Petroleumsether
Viskositet 0,76 mm2/s (25 °C)
Formel vægt 112
Damptryk 27 mbar ved 20 °C
Grad Teknisk
Fysisk form Væske