Få mere at vide
Petroleumether, til restanalyse, 40-60 °C, ECD testet lindan/DDT <5 ng/l, res <0,0003 %
Artikelnummer. 10576241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10576241 1 L 1 L
10386731 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10576241 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 326730010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.00 DKK
    351.50 DKK / 1 L
    Spare 31.50 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 64742-49-0 | C6H14 | 86,178 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til restanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64742-49-0
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.178
MDL nummer MFCD00081849
InChI nøgle AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
SMIL CCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petroleum ether
Tæthed 0.6500g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt −45 °C
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3660 til 1,3710
Rester efter fordampning 0,0003% maks.
Specifik vægtfylde 0.65
Viskositet 0,45 mm2/s (25 °C)
Vand 0,005% maks. (Koulometrisk)
Merck Index 14, 5489
Kogepunkt 40,0 °C til 65,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: blandet med absolut alkohol, benzen, kloroform, ether, kulstofdisulfid, kulstof, tetrachlorid og olier undtagen ricinusolie
IUPAC navn Petroleumsether
Grad Restanalyse
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.