Få mere at vide
Petroleumsether, puriss. pa, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15627070
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
25 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15627070 2.5 L Rustfri stål dåse 25 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15627070 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 7739925L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Puriss. pa, kp. 30-40° C, hydrogenbehandlet naphtha med lavt kogepunkt
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petroleum ether
CAS 109-66-0, 78-78-4
Tæthed 0.63g/mL at 20°C
Mængde 2.5 L
Flammepunkt −49°C (−56.2°F)
Emballage Rustfri stål dåse
Molekylær formel C5H12
MDL nummer MFCD00009498
FN nummer UN1268
Kogepunkt 30°C to 40°C
InChI nøgle OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCC
IUPAC navn pentan
Molekylvægt (g/mol) 72.15
Grad puriss. pa