Få mere at vide
Petroleum Ether, puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Solstice
Artikelnummer. 15653780
Skift visning
Mængde:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Aluminiums flaske
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15653780 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15623780 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
15633780 4 x 5 L Aluminiums flaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15653780 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 322996X1L
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, lavkogepunkt-hydrogenbehandlet nafta, bp ≥ 90% 40-60 °C (≥ 90 %)
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101316-46-5
MDL nummer MFCD00081849
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petroleum Ether
Navn note Reag. ISO
Udseende Væske
Tæthed 0,640 til 0,655 g/ml ved 20 °C
Mængde 6 x 1 L
Flammepunkt −30 °C (−22 °F)
Emballage Glasflaske
Rester efter fordampning 0 til 0,001%
Titrerbar syre Fri syre (som CH3COOH): ≤0,002 %
FN nummer UN1268
Kogepunkt 40 °C til 60 °C
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5% n-Hexane