Få mere at vide
Petroleumsether, puriss. pa ACS reagens, Honeywell™
Artikelnummer. 15603780
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
195 L
Pakningsstørrelse:
1 L
195 L
2.5 L
25 L
5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15603780 2.5 L 2.5 L
15693770 1 L 1 L
15613780 2.5 L 25 L
15643780 5 L 5 L
15683770 195 L 195 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15603780 Leverandør Fluka Leverandørnr. 322992.5L
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, lavtkogende hydrogenbehandlet naphtha, kp≥ 90% 40-60° C (≥ 90 %)
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101316-46-5
MDL nummer MFCD00081849
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petroleum Ether
Navn note Reag. ISO
Tæthed 0.640 to 0.655g/mL at 20°C
Mængde 2.5 L
Flammepunkt <−30°C (<−22°F)
FN nummer 1268
Grad ACS/puriss. pa
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5% n-Hexane