Få mere at vide
Petroleumsæter, puriss., opfylder analytisk specifikation for DAB, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15682680
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15682680 5 L 5 L
15632680 1 L 1 L
15642680 2.5 L 2.5 L
15652680 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15682680 Leverandør Fluka Leverandørnr. 245875L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1960.00 DKK
    1432.52 DKK / 5 L
    Spare 527.48 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-03-2027
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Puriss., lavkogepunkt-hydrogenbehandlet naphtha, opfylder analytisk specifikation på DAB, bpmin. 75% 40-60 °C (min. 75%)
  • Solstice har over 200 års historie med produktion af kemikalier med høj renhed
  • Det er det førende mærke, der tilbyder højrenhedsopløsningsmidler til dedikerede anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101316-46-5
MDL nummer MFCD00081849
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petroleum Ether
Navn note Opfylder analytisk specifikation af DAB
Tæthed 0,642 til 0,656 g/ml ved 20 °C
Mængde 5 L
Flammepunkt −40 °C (−40 °F)
FN nummer 1268
Grad puriss.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • petroleum ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrocarbons C6, isoalkanes, pentane