Få mere at vide
Petroleum Ether, puriss., Opfylder analytiske specifikationer af DAB , Honeywell™
Beskrivelse
- Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
- Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Petroleum Ether |
| Navn note | Meets analytical specification of DAB |
| Tæthed | 0.642 to 0.656g/mL at 20°C |
| Mængde | 25 L |
| Flammepunkt | −40°C (−40°F) |
| FN nummer | 1268 |
| Grad | puriss. |