Learn More
Petroleum Ether, puriss., Opfylder analytiske specifikationer af DAB , Honeywell™
BIOPHARMA
Product Code. 15632680
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Unit Size:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15632680 1 L 1 L
15642680 2.5 L 2.5 L
15682680 5 L 5 L
15652680 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Product Code. 15632680 Supplier Fluka Supplier No. 245871L
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
View alternative products
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Puriss., hydrogenbehandlet naphtha med lavt kogepunkt, opfylder analytiske specifikationer for DAB , bpm. 75 % 40-60° C (min. 75 %)
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101316-46-5
MDL nummer MFCD00081849
Specifications
Kemisk navn eller materiale Petroleum Ether
Navn note Meets analytical specification of DAB
Tæthed 0.642 to 0.656g/mL at 20°C
Mængde 1 L
Flammepunkt −40°C (−40°F)
FN nummer 1268
Grad puriss.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Petroleum ether
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, pentane