Få mere at vide
Petroleumsether, puriss., Honeywell™ Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15662680
Skift visning
Mængde:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Aluminiums flaske
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15662680 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
15692680 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15672680 4 x 5 L Aluminiums flaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15662680 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 245874X2.5L
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Puriss., hydrogenbehandlet naphtha med lavt kogepunkt, opfylder analytiske specifikationer for DAB , bpm. 75 % 40-60° C (min. 75 %)
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101316-46-5
MDL nummer MFCD00081849
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petroleum Ether
Navn note Meets analytical specification of DAB
Tæthed 0.642 to 0.656g/mL at 20°C
Mængde 4 x 2.5 L
Flammepunkt −40°C (−40°F)
Emballage Glasflaske
FN nummer UN1268
Grad puriss.