Få mere at vide
Petroleumsether, ren, kogeinterval ca. 180-280 °C, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Petroleum ether |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.7900g/mL |
| Kogepunkt | 200.0°C to 250.0°C |
| Flammepunkt | 82°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.4300 to 1.4500 |
| Mængde | 1 L |
| Merck Index | 15,5342 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Petroleum ether, boiling range ca. 180-280°C
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.