Få mere at vide
Petroleumsether, rent, kogeområde ca. 180-280 °C
Artikelnummer. 10362193 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10362193 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10720064 1 L Glasflaske 1 L
10432903 5 L Plast tromle 5 L
10260513 25 L Metal tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10362193 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 387490025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00 DKK
    798.52 DKK / 2.5 L
    Spare 26.48 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 8008-20-6
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8008-20-6
MDL nummer MFCD00135561
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Petroleum ether
Farve Farveløs
Tæthed 0.7900g/mL
Kogepunkt 200,0 °C til 250,0 °C
Flammepunkt 82 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4300 til 1,4500
Mængde 2.5 L
Merck Index 15,5342
Specifik vægtfylde 0.79
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether, boiling range ca. 180-280°C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.