Få mere at vide
Petroleumsether, Optima™ til HPLC og GC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10284390 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10284390 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10284390 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/2092/17
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Højrent opløsningsmiddel til GC og pesticidrester analyse
  • Testet af GC-ECD for at sikre minimumsniveauer af halogenerede rester (≤ 10 ng/L) for at demonstrere egnethed til pesticidanalyse
  • Opfylder også ACS specifikationer
  • Kun beregnet til forskningsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.178
MDL nummer MFCD00081849
InChI nøgle AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7892
IUPAC navn Petroleum ether
SMIL CCCC(C)C
Tekniske data
CAS 64742-49-0
Farve Farveløs
Mængde 2.5 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 38 kPa ved 20 °C
Viskositet 0,45 mm2/s ved 25 °C (ASTM D445)
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Kogepunkt 40 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.